301477
Tri(ethylene glycol) bis(chloroformate)
96%
Sinónimos:
Triethylene glycol bischloroformate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.09 psi ( 20 °C)
Análisis
96%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
densidad
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)OCCOCCOCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C8H12Cl2O6/c9-7(11)15-5-3-13-1-2-14-4-6-16-8(10)12/h1-6H2
Clave InChI
IFOIGJKHVZBFPR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Tailoring the Surface Chemistry of PEDOT: PSS to Promote Supported Lipid Bilayer Formation: Details the method of using tri(ethylene glycol) bis(chloroformate) in surface chemistry applications (K Kallitsis et al., 2023).
- Combinations of dual-function azide-containing crosslinkers with CH insertion capabilities for polymeric elastomers with improved adhesion properties: Discusses the preparation and application of tri(ethylene glycol)diazidoformate starting from tri(ethylene glycol)bis(chloroformate) (DW Jung et al., 2022).
- Preparation of polypropylene with strain hardening characteristics via the noncatalytic C-H insertion of azidoformate: Explores the reaction process involving tri(ethylene glycol) bis(chloroformate) (SY Kim et al., 2022).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter