Merck
300330
Sigma-Aldrich
Ethylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Seleccione un Tamaño
100 ML
63,50 €
800 ML
205,00 €
63,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
63,50 €
800 ML
205,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
88.82
Beilstein:
3647886
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
63,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
2.0 M in diethyl ether
densidad
0.823 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC[Mg]Cl
InChI
1S/C2H5.ClH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)