Merck
299987
Sigma-Aldrich
Fluorene-4-carboxylic acid
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Análisis
90%
mp
179-182 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc2Cc3ccccc3-c12
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)12-7-3-5-10-8-9-4-1-2-6-11(9)13(10)12/h1-7H,8H2,(H,15,16)
Clave InChI
WJNBLUOXTBTGMB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The structures of two phases of fluorene-4-carboxylic acid from room-temperature growths were studied.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
A C Blackburn et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 52 ( Pt 6), 1482-1486 (1996-06-15)
The structures of two phases of fluorene-4-carboxylic acid, C14H10O2, from room-temperature growths have been determined. In the alpha phase, O-H...O hydrogen bonding occurs via cyclic dimers about a center of symmetry; in the beta phase, cyclic dimers with O-H...O hydrogen