Merck
299383
Sigma-Aldrich
2,2,6-Trimetil-4H-1,3-dioxin-4-ona
technical grade
Sinónimos:
Aducto de dicetenos con acetona
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
142.15
Beilstein:
2408
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
índice de refracción
n20/D 1.460 (lit.)
bp
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
solubilidad
water: insoluble
densidad
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
Clave InChI
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Flash pyrolysis of 2,2,6-trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one generates acetylketene. It is a diketene-acetone adduct.
Aplicación
2,2,6-trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one was used for acetoacetylation of aliphatic and aromatic alcohols, amines and thiols. It was also used in preparation of N-alkenyl acetoacetamides.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Reaction of 2, 2, 6-trimethyl-4H-1, 3-dioxin-4-one with imines: an easy route to enamides.
D'Annibale A, et al.
Tetrahedron Letters, 37(41), 7429-7432 (1996)
Acetoacetylation with 2, 2, 6-trimethyl-4H-1, 3-dioxin-4-one: a convenient alternative to diketene.
Clemens RJ and Hyatt JA.
The Journal of Organic Chemistry, 50(14), 2431-2435 (1985)
David M. Birney et al.
The Journal of organic chemistry, 62(21), 7114-7120 (2001-10-24)
Acetylketene (1) was generated by flash pyrolysis of 2,2,6-trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one (6). The selectivities of 1 toward a number of representative functional groups were measured for the first time in a series of competitive trapping reactions. The trend in reactivities toward 1