Merck
299316
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine-15N
98 atom % 15N
Seleccione un Tamaño
1 G
129,60 €
129,60 €
Precio de catálogo648,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
129,60 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH(15NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
129,60 €
Precio de catálogo648,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[15NH2]C(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i10+1
Clave InChI
COLNVLDHVKWLRT-DETAZLGJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)