Merck
299138
Sigma-Aldrich
Nitromethane-13C,d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
13CD3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
65.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
bp
101 °C (lit.)
densidad
1.201 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1+1D3
Clave InChI
LYGJENNIWJXYER-KQORAOOSSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)