Merck
298867
Sigma-Aldrich
1-Nitro-2-propylbenzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2C6H4NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.527 (lit.)
bp
133-136 °C/26 mmHg (lit.)
densidad
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
CCCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10(11)12/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3
Clave InChI
UGAXDAGIKIVCQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Nitro-2-propylbenzene may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)