Merck
298719
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxo-1-cycloheptanecarboxylate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C7H11(O)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
112-114 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C1CCCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)7-5-3-2-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
BLNHITXSJKCQGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl 2-oxo-1-cycloheptanecarboxylate was used in preparation of:
  • hydroxycoumarins via Pechmann condensation with polyphenols
  • 3-hydroxy-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one
  • 3-hydroxy-4-methyl-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Modified coumarins. 12. Synthesis of 3, 4-cycloannelated coumarin ?-d-glucopyranosides.
Garazd YL, et al.
Chemistry of Natural Compounds, 40(1), 6-12 (2004)