Merck
297747
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4Cl2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
bp
149-151 °C/21 mmHg (lit.)
mp
86-88 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cc1cc(Cl)nnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-4(6)8-9-5(3)7/h2H,1H3
Clave InChI
ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine has been used in the synthesis of 7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Maria Grazia Rimoli et al.
Neuropharmacology, 56(3), 637-646 (2008-12-17)
It is presently unclear whether the antiseizure effects exerted by NSAIDs are totally dependent on COX inhibition or not. To clarify this point we investigated whether 7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid (DM1) and 6-methoxy-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid (DM2), two imidazo[1,2-b]pyridazines structurally related to indomethacin (IDM)