Merck
295272
Sigma-Aldrich
1,1-Difluoroethylene
≥99%
Sinónimos:
Vinylidene fluoride
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CF2
Número de CAS:
Peso molecular:
64.03
Beilstein:
1733321
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
≥99%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
2.2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
518 psi ( 21 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
1184 °F
lim. expl.
21.3 %
bp
−83 °C (lit.)
mp
−144 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
Clave InChI
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
Envase
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Otras notas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Opcional
espiga
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
válvula de purga
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Dawei Su et al.
Scientific reports, 2, 924-924 (2012-12-12)
Faceted crystals with exposed highly reactive planes have attracted intensive investigations for applications such as hydrogen production, enhanced catalytic activity, and electrochemical energy storage and conversion. Herein, we report the synthesis of mesoporous NiO crystals with dominantly exposed {110} reactive
Alaaeldin Ahmed Hamza et al.
PloS one, 11(11), e0167049-e0167049 (2016-11-24)
Cardiotoxicity is a limiting factor of doxorubicin (DOX)-based anticancer therapy. Due to its beneficial effects, we investigated whether standardized extract of Melissa officinalis (MO) can attenuate doxorubicin-induced cardiotoxicity and can potentiate the efficacy of DOX against human breast cancer cells.
Jennifer R Du et al.
Water research, 43(18), 4559-4568 (2009-09-01)
A commercial poly(vinylidene fluoride) flat sheet membrane was modified by surface coating with a dilute poly(vinyl alcohol) (PVA) aqueous solution followed by solid-vapor interfacial crosslinking. The resulting PVA layer increased membrane smoothness and hydrophilicity and resulted in comparable pure water
Indro Neil Ghosh et al.
ACS synthetic biology, 5(12), 1519-1534 (2016-07-13)
The optimization of synthetic pathways is a central challenge in metabolic engineering. OptSSeq (Optimization by Selection and Sequencing) is one approach to this challenge. OptSSeq couples selection of optimal enzyme expression levels linked to cell growth rate with high-throughput sequencing
Liyan Wang et al.
FEBS letters, 590(23), 4252-4262 (2016-10-23)
MiR-296 was previously reported to be underexpressed in hepatocellular carcinoma (HCC). However, the clinical value of miR-296 and its function in HCC remain poorly understood. In this study, we found that miR-296 levels are decreased in HCC specimens and cells