295124
Carbonyl sulfide
≥97.5%
Sinónimos:
Carbon oxysulfide
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.1 (20 °C, vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
9034 mmHg ( 21 °C)
Análisis
≥97.5%
formulario
gas
lim. expl.
11.9-29 %
bp
−50 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C=S
InChI
1S/COS/c2-1-3
Clave InChI
JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1B - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)