294462
p-Iodo-D-phenylalanine
97%
Sinónimos:
2-Amino-3-(4-iodophenyl)-propanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
actividad óptica
[α]25/D −22°, c = 1 in 1 N HCl: ethanol, 1:1
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
251 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Clave InChI
PZNQZSRPDOEBMS-MRVPVSSYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?