Merck
293520
Sigma-Aldrich
Carbobenzyloxy-L-valine
99%
Sinónimos:
Z-Val-OH, N-Cbz-L-Valine, Z-L-Valine
Seleccione un Tamaño
5 G
37,60 €
37,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
37,60 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
251.28
Beilstein:
2056617
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
37,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 2 in chloroform
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
62-64 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
Clave InChI
CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)