29347
N-Cyclohexylaniline
≥98.0% (GC/NT)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (GC/NT)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.560
densidad
0.996 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCC(CC1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12-13H,2,5-6,9-10H2
Clave InChI
TXTHKGMZDDTZFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
136 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)