292613
4,4′-Dianilino-1,1′-binaphthyl-5,5′-disulfonic acid dipotassium salt
Sinónimos:
Bis-ANS
About This Item
Fórmula lineal:
[C6H5NHC10H5(SO3K)]2
Número de CAS:
Peso molecular:
636.78
nº del Consejo Europeo:
0000
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(ccc(Nc3ccccc3)c12)-c4ccc(Nc5ccccc5)c6c(cccc46)S([O-])(=O)=O
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)