Merck
292559
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxytoluene
99%
Seleccione un Tamaño
1 G
98,59 €
5 G
398,05 €
98,59 €
Precio de catálogo104,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
98,59 €
5 G
398,05 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
98,59 €
Precio de catálogo104,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.524 (lit.)
bp
110-120 °C/30 mmHg (lit.)
densidad
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
COc1ccc(C)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
OSNMRWURXNWCGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)