Merck
292338
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3C6H2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
209.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
formulario
solid
mp
73-75 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
Clave InChI
DJYRZTCLVDKWBL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde has been used:
  • in the synthesis of α-keto amide, a key intermediate in the synthesis of the sodium channel blocker, GW356194
  • for labelling of amine groups of brominated mercat-modified poly(tetrafluoroethylene-co-hexafluoropropylene) thin films
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Regiochemical observations on the lithiation of 1, 2, 4-trichlorobenzene and reaction with DMF and oxamide electrophiles in THF.
Burton AJ, et al.
Tetrahedron Letters, 44(30), 5653-5656 (2003)
Defining the surface chemistry of ammonia-modified poly (tetrafluoroethylene-co-hexafluoropropylene) films.
Tong YW and Shoichet MS.
Macromolecules, 32(10), 3464-3468 (1999)