Merck
292214
Sigma-Aldrich
3-Acetylbenzonitrile
97%
Sinónimos:
3′-Cyanoacetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COC6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
145.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
98-100 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
SBCFGFDAZCTSRH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Acetylbenzonitrile has been used in the preparation of:
  • 3-(hydroxyacetyl)benzonitrile[1]
  • 3-(1-(3-(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamino)-4-methylphenylimino)ethyl)benzonitrile[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and in vitro biological activity of N-(5-amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidinamine derivatives.
Mohana KN and Mallesha L.
Bulgarian Chemical Communications, 43(3), 395-400 (2011)
C Y Watson et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(6), 721-734 (1998-07-29)
Inhibitors of poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) inhibit repair of damaged DNA and thus potentiate radiotherapy and chemotherapy of cancer. 3-Substituted benzamides and 5-substituted isoquinolin-1-ones have been synthesised and evaluated for inhibition of PARP. Reduction of 3-(bromoacetyl)benzamide, followed by treatment with base, gave