Merck
291633
Sigma-Aldrich
HY-STOR® 301 magnesium-nickel alloy
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tpo
for hydrogen storage
cadena SMILES
[Mg].[Ni]
InChI
1S/Mg.Ni
Clave InChI
ATTFYOXEMHAYAX-UHFFFAOYSA-N
Información legal
HY-STOR is a registered trademark of Ergenics, Inc.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)