Merck
291013
Sigma-Aldrich
Chlorotriisobutylsilane
97%
Sinónimos:
Triisobutylchlorosilane, Triisobutylsilyl chloride
Seleccione un Tamaño
5 G
134,00 €
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
134,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CHCH2]3SiCl
Número de CAS:
Peso molecular:
234.88
Beilstein:
2409275
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
densidad
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-10(2)7-14(13,8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
Clave InChI
TZPZCTBZJKZFGY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chlorotriisobutylsilane can be used as an intermediate in the synthesis of:
  • Silicon (IV) phthalocyanines, which are used as photosensitizers for the photodynamic inactivation of bacteria.[1]
  • Poly(4-alkylthiazole) polymers exhibiting optical and electronic properties.[2]
  • Bis(trialkylsilyl oxide) based silicon phthalocyanines applicable as ternary additives in organic photovoltaics.[3]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Octacationic and axially di-substituted silicon (IV) phthalocyanines for photodynamic inactivation of bacteria
van de Winckel E, et al.
Dyes and Pigments, 145, 239-245 (2017)
Bis (trialkylsilyl oxide) Silicon Phthalocyanines: Understanding the Role of Solubility in Device Performance as Ternary Additives in Organic Photovoltaics
Vebber MC, et al.
Langmuir, 36(10), 2612-2621 (2020)
Toward n-type analogues to poly (3-alkylthiophene) s: influence of side-chain variation on bulk-morphology and electron transport characteristics of head-to-tail regioregular poly (4-alkylthiazole) s
Jager J, et al.
Journal of Material Chemistry C, 4(13), 2587-2597 (2016)