290297
3,4-Difluorobenzyl alcohol
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.49 (lit.)
densidad
1.262 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H6F2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
GNQLTCVBSGVGHC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synthesis and phytotoxic activity of 1, 2, 3-triazole derivatives.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 24(6), 953-961 (2013)