Merck
290149
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
95%
Sinónimos:
1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Seleccione un Tamaño
1 G
56,30 €
5 G
193,00 €
56,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
56,30 €
5 G
193,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2C6H3CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
307.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
56,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
densidad
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(CBr)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-2-6(8(11,12)13)3-7(5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
Clave InChI
SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)