Merck
290114
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine
98%
Sinónimos:
4-Methyl-3-nitro-2-pyridone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
154.12
Beilstein:
139125
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
229-232 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccnc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-3-7-6(9)5(4)8(10)11/h2-3H,1H3,(H,7,9)
Clave InChI
HZCWTTHQRMHIIE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The conformational stability and the vibartional analysis of 2-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine was studied[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Balachandran V, et al.
Journal of Molecular Structure, 1013, 75-85 (2012)
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with