Merck
288853
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H4CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
208-210 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
CCOc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11)
Clave InChI
AZEIRPAUJXANCS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Ethoxybenzamide may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable