Merck
288039
Sigma-Aldrich
Methyltin trichloride
97%
Sinónimos:
Trichloromethylstannane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SnCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
240.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 288039, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
171 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3.3ClH.Sn/h1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clave InChI
YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
thymus,Nervous system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lina Huang et al.
International journal of analytical chemistry, 2020, 1975471-1975471 (2020-04-16)
Organic tin compounds (OTCs), a group of high-risk hazardous substances, are highly concerned in safety regulation of consumer products especially for toys because they can cause serious damage to organs after prolonged or repeated exposure. Gastric juice migration is nowadays
Hiroshi Urushitani et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 199, 103-115 (2018-04-06)
Two cDNAs of RXR were isolated, for the first time, from the ivory shell, Babylonia japonica, and the transcriptional activities were tested in vitro to compare with other gastropod (Thais clavigera and Nucella lapillus) RXR isoforms. The transcriptional activities of