Merck
284521
Sigma-Aldrich
Ethyl phenyl sulfide
97%
Sinónimos:
Ethylthiobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
138.23
Beilstein:
1905731
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.566 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
densidad
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
AEHWKBXBXYNPCX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The activation parameters involved in the oxidation of ethyl phenyl sulfide in tert-butyl alcohol were studied.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
D A Bennett et al.
Inorganic chemistry, 40(13), 2996-3001 (2001-06-12)
A detailed mechanism for the oxidation of aryl sulfides by peroxymonocarbonate ion in cosolvent/water media is described. Kinetic studies were performed to characterize the transition state, including a Hammett correlation and variation of solvent composition. The results are consistent with