Merck
283797
Sigma-Aldrich
Europium tris[3-(heptafluoropropylhydroxymethylene)-(−)-camphorate]
97%
Sinónimos:
Europium(III) tris[3-(heptafluoropropylhydroxymethylene)-l-camphorate], Tris[3-(heptafluoropropylhydroxymethylene)-l-camphorato]europium(III)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H42EuF21O6
Peso molecular:
1193.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −140°, c = 1 in methylene chloride
técnicas
NMR: suitable
mp
152-157 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)\C2=C(/O[Eu](O\C(=C3\C4CC[C@](C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O\C(=C5\C6CC[C@](C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C14H15F7O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21;/h3*6,23H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7-;/t3*6-,11+;/m000./s1
Clave InChI
VGLKHVQPWGFXEG-CHLNTJHBSA-K
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)