Merck
283681
Sigma-Aldrich
Diisopropoxymethylborane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CHO]2BCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
144.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
índice de refracción
n20/D 1.376 (lit.)
bp
105-107 °C/751 mmHg (lit.)
densidad
0.781 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C7H17BO2/c1-6(2)9-8(5)10-7(3)4/h6-7H,1-5H3
Clave InChI
BHOFOFKBMGVFSG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Potential derivatizing agent for difunctional compounds for GC and GC-MS analysis.
Reactant for:
  • Preparation of alkylborate compounds containing imidazolyl functional groups
  • Nickel complexes of monoanionic tripodal ligands (carboxylate shift from nickel to boron)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)