283517
Ethyl 3-fluorobenzoate
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
bp
94-95 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
SMMIKBXLEWTSJD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup