283479
Diethyl diallylmalonate
98%
Seleccione un Tamaño
58,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
58,40 €
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
128-130 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-5-9-13(10-6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5-6H,1-2,7-10H2,3-4H3
Clave InChI
LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Effective in key synthesis reactions like Knoevenagel condensation, thalidomide synthesis, and Suzuki coupling for sustainable chemical transformations.