Merck
282847
Sigma-Aldrich
2-Nitroresorcinol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3-1,3-(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
155.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 282847, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
98%
Formulario
solid
temp. de autoignición
800 °F
mp
81-83 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cccc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,8-9H
Clave InChI
ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)