Merck
282588
Sigma-Aldrich
Diethylmethylsilane
95%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2SiHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.25
Beilstein:
1730936
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.398 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
densidad
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[SiH](C)CC
InChI
1S/C5H14Si/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
UUTZEAQZDHSEAL-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-23 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1