Merck
281727
Sigma-Aldrich
3,3′-(Ethylenedioxy)diphenol
85%, technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4OCH2CH2OC6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
246.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
technical grade
Ensayo
85%
Formulario
solid
mp
157-160 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cccc(OCCOc2cccc(O)c2)c1
InChI
1S/C14H14O4/c15-11-3-1-5-13(9-11)17-7-8-18-14-6-2-4-12(16)10-14/h1-6,9-10,15-16H,7-8H2
Clave InChI
DBFHCPVZZSVFJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)