280240
5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
118-122 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1noc(N)c1C
InChI
1S/C5H8N2O/c1-3-4(2)7-8-5(3)6/h6H2,1-2H3
Clave InChI
PYNDWPFZDQONDV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-amino-3,4-dimethylisoxazole formed complexes with cobalt(II) and copper(II). The kinetics of gas-phase thermal isomerization of 5-amino-3,4-dimethylisoxazole was studied.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synthesis and characterization of cobalt (II) and copper (II) complexes with 5-amino-3, 4-dimethylisoxazole.
Transition Met. Chem. (London), 2(1), 5-9 (1977)
Mutation research, 343(1), 61-66 (1995-05-01)
Studies were undertaken to evaluate the ability of various quinoneimines to induce micronuclei in bone marrow cells as a measure of their genotoxicity. Accordingly, 2-hydroxy-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)-1,4-naphthoquinone-4-imine (I), its 2-acetyl derivative (II) and 2-[(5-methyl-3-isoxazolyl)amino]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-1 ,4- naphthoquinone-4-imine (III), as well as two of
Gas-phase thermal isomerization of some aminomethylisoxazoles.
The Journal of Organic Chemistry, 46(17), 3505-3508 (1981)