Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 37,80 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
37,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlesize
60 mesh
General description
Screens for CD-1™ is a stainless-steel celldissociation sieve designed for the preparation of single-cell suspensions fromtissues and fragment polyacrylamide gels.
Application
Screens for CD-1™ have been used for:
- filtering tracheids, wood fibers, and ray parenchyma cells from hydrogen peroxide-acetic acid (HPAC)-pretreated oak[1]
- in the isolation of enterocytes from Oncorhynchus mykiss intestine
- to filter dissociated chicken testicular cells to obtain single-cell suspension
Legal Information
CD-1 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| size 60 mesh | size 40 mesh | size 80 mesh | size 100 mesh |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Screens for CD-1™
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?