Merck
280178
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-α-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetate, predominantly syn
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9N3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
215.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
195-197 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
oxime
cadena SMILES
CCOC(=O)C(=N\O)\c1csc(N)n1
InChI
1S/C7H9N3O3S/c1-2-13-6(11)5(10-12)4-3-14-7(8)9-4/h3,12H,2H2,1H3,(H2,8,9)/b10-5+
Clave InChI
BTEPYCPXBCCSDL-BJMVGYQFSA-N
Aplicación
Ethyl 2-amino-α-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetate may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)