Merck
279870
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Phenylbutyric acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(C6H5)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
2045208
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
actividad óptica
[α]20/D −93°, c = 0.9 in toluene
bp
102-104 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
Clave InChI
OFJWFSNDPCAWDK-SECBINFHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup