279889
(S)-(+)-2-Phenylbutyric acid
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
actividad óptica
[α]19/D +92°, c = 0.9 in toluene
índice de refracción
n20/D 1.516 (lit.)
bp
98-100 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m0/s1
Clave InChI
OFJWFSNDPCAWDK-VIFPVBQESA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup