Merck
278742
Sigma-Aldrich
(1S,2R,5S)-(+)-Menthyl (R)-p-toluenesulfinate
98%
Sinónimos:
(R)-(+)-Menthyl p-toluenesulfinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H26O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
294.45
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +200°, c = 2 in acetone
mp
104-106 °C (lit.)
grupo funcional
sulfinic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H]1CC[C@H](C(C)C)[C@H](C1)OS(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C17H26O2S/c1-12(2)16-10-7-14(4)11-17(16)19-20(18)15-8-5-13(3)6-9-15/h5-6,8-9,12,14,16-17H,7,10-11H2,1-4H3/t14-,16+,17-,20+/m0/s1
Clave InChI
NQICGNSARVCSGJ-DZIWXPPMSA-N
Aplicación
(1S,2R,5S)-(+)-Menthyl (R)-p-toluenesulfinate can be used:
  • As a chiral electrophile in the synthesis of fluorescent triazolopyridine ligands.[1]
  • To prepare various sulfinimines, which are further used in the synthesis of α-aminophosphonic acids by reacting with borane complexes.[2]
  • In one of the key synthetic steps for the synthesis of (S)-(+)-ethyl β-amino-3-pyridinepropanoate, a component of an antiplatelet agent.[3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A new efficient procedure for asymmetric synthesis of alpha-aminophosphonic acids via addition of lithiated bis (diethylamino) phosphine borane complex to enantiopure sulfinimines
Mikolajczyk M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(23), 2571-2576 (2002)
Triazolopyridines. Part 25: Synthesis of new chiral ligands from [1, 2, 3] triazolo [1, 5-a] pyridines
Abarca B, et al.
Tetrahedron, 63(42), 10479-10485 (2007)
An Efficient Synthesis of (S)-(+)-Ethyl beta-Amino-3-pyridinepropanoate Using Enantiopure Sulfinimines
Davis FA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(6), 2222-2225 (1996)