Merck
278076
Sigma-Aldrich
Tris(phenylthio)methane
98%
Sinónimos:
Triphenyl trithioorthoformate
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5S)3CH
Número de CAS:
Peso molecular:
340.53
Beilstein:
1914230
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
39-41 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
S(C(Sc1ccccc1)Sc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16S3/c1-4-10-16(11-5-1)20-19(21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
Clave InChI
YOQHDHPBEXTHCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Tris(phenylthio)methane has been used in the preparation of:
  • 1-phenylthio-tetrahydroisoquinolines via activated Pictet-Spengler cyclization
  • homoallylchalcogenoacetals via reaction with allylsilanes in the presence of a Lewis acid
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lewis acid-catalyzed coupling reactions of allylsilanes with tris (phenylchalcogeno) methane. Synthesis of homoallylchalcogenoacetals.
Silveira CC, et al.
Tetrahedron Letters, 37(34), 6085-6088 (1996)
Thioorthoesters in the activated Pictet-Spengler cyclization. Synthesis of 1-thiosubstituted tetrahydroisoquinolines and carbon? carbon bond formation via sulfonyl iminium ions generated from N,S-sulfonyl acetals.
Silveira CC, et al.
Tetrahedron Letters, 44(32), 6137-6140 (2003)