277622
4-Butylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3C6H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
164.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.515 (lit.)
densidad
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-2-3-4-10-5-7-11(9-12)8-6-10/h5-8,12H,2-4,9H2,1H3
Clave InChI
CIDZDYAPPNMBIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Butylbenzyl alcohol has been used in the preparation of substituted benzyl-pyrimidines.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Cécile Gasse et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(11), 6075-6085 (2008-05-10)
A series of N(1)-(4-substituted-benzyl)-pyrimidines were synthesized as potential inhibitors of thymidine monophosphate kinase of Mycobacterium tuberculosis (TMPKmt). Key SAR parameters included the chain length substitution in para position of the benzyl ring, the functional group terminating the alkyl chain, and