Merck
542997
Sigma-Aldrich
Hydrazine trityl, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.2-1.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
Hydrazine trityl polystyrene resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
1.2-1.7 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
hydrazine
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable