Merck
277606
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium chlorochromate
98%
Sinónimos:
TBACC
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ClCrO3)
Número de CAS:
Peso molecular:
377.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
181-185 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][Cr](Cl)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH.Cr.3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;;;;/q+1;;+1;;;-1/p-1
Clave InChI
BRRDJFRNQNZSFH-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)