Merck
277118
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-chloro-5,5-dimethylhydantoin
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6BrClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
241.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
160-164 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)N(Cl)C(=O)N(Br)C1=O
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)