276669
1,1-Dimethylguanidine sulfate salt
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
powder
mp
300 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.CN(C)C(N)=N.CN(C)C(N)=N
InChI
1S/2C3H9N3.H2O4S/c2*1-6(2)3(4)5;1-5(2,3)4/h2*1-2H3,(H3,4,5);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
QSCHFHVDZCPIKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- as peroxide activator for bleaching cellulosic textiles
- in the synthesis of N2,N2-dimethyl-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)pyrimidine-2,5-diamine, substrate for the modified Pictet-Spengler reaction
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?