27614
Methyl benzoate
≥99% (GC)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.68 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
impurezas
≤0.2% free acid (as C6H5COOH)
≤0.2% water (Karl Fischer)
residuo de ign.
≤0.05% (as SO4)
índice de refracción
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 2.1 g/L at 20 °C
densidad
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?