275700
2,3-Dichlorohexafluoro-2-butene, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
8 (vs air)
presión de vapor
4.42 psi ( 20 °C)
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.3458 (lit.)
bp
66-68 °C (lit.)
densidad
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)C(\Cl)=C(/Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C4Cl2F6/c5-1(3(7,8)9)2(6)4(10,11)12/b2-1+
Clave InChI
XDIDQEGAKCWQQP-OWOJBTEDSA-N
Descripción general
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?