Merck
275069
Sigma-Aldrich
Ethynyltributylstannane
95%
Sinónimos:
Tributylstannylacetylene
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CSn(CH2CH2CH2CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
315.08
Beilstein:
3537659
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
70 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
InChI
1S/3C4H9.C2H.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
Clave InChI
YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ethynyltributylstannane can be used as a reactant to prepare:
  • Terminal arylacetylene derivatives by Stille coupling reaction with aryl halides in the presence of palladium catalyst.[1]
  • 1,4-bis(tributylstannyl)but-1-en-3-yne by dimerization using a metal complex having bulky ligand catalyst system.[2]
  • Isoquinolone derivatives by reacting with benzotriazinones via denitrogenative insertion in the presence of nickel catalyst.[3]
  • Enyne key intermediates in the total synthesis of (-)-acutumine and (-)-dechloroacutumine.[4]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Total Syntheses of (-)-Acutumine and (-)-Dechloroacutumine
King SM, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 125(13), 3730-3733 (2013)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1657-1657 (1993)
Synthesis of terminal arylacetylenes by a Stille coupling reaction catalysed by a MCM-41-supported bidentate phosphine palladium (O) complex
H Wenyan, et al.
J. Chem. Res. (M), 2008(11), 615-618 (2008)
Dimerization of terminal alkynes catalyzed by a nickel complex having a bulky phosphine ligand
Ogoshi S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2008(23), 2732-2733 (2004)
Synlett, 557-557 (1994)