Merck
27455
Sigma-Aldrich
(±)-Potassium citramalate monohydrate
≥95.0% (NT)
Sinónimos:
(±)-2-Hydroxy-2-methylsuccinic acid dipotassium salt, (±)-2-Methylmalic acid dipotassium salt, (±)-Citramalic acid dipotassium salt
Seleccione un Tamaño
1 G
134,00 €
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
134,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
KOOCCH2C(OH)(CH3)COOK · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
242.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95.0% (NT)
Formulario
solid
cadena SMILES
O.[K+].[K+].CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O5.2K.H2O/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7;;;/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
QYWXEUYISHLCOP-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Potassium citramalate monohydrate may be used in chemical synthesis studies.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Metodi Dimitrov Metodiev et al.
Journal of medical genetics, 51(12), 834-838 (2014-10-30)
Inherited optic neuropathy has been ascribed to mutations in mitochondrial fusion/fission dynamics genes, nuclear and mitochondrial DNA-encoded respiratory enzyme genes or nuclear genes of poorly known mitochondrial function. However, the disease causing gene remains unknown in many families. We used