273783
(4-Methylphenoxy)acetic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4OCH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
140-142 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(OCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-7-2-4-8(5-3-7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
SFTDDFBJWUWKMN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(4-Methylphenoxy)acetic acid may be used in chemical synthesis studies.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Parisa Abbasi-Parizad et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-27)
Two tomato pomace (TP) were studied as feedstocks to obtain extracts that are rich in polyphenols. TPs prompt degradation impairs biomass safety, thus naturally present microflora were tested to perform conservation, and own lactic bacteria became predominant after 60 days